Merck
MAT047028988
Matrix Scientific
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-ylmethyl)-methyl-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
bp
124
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-11-6-8-7-12-9-4-2-3-5-10(9)13-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChI Key
RPZMFKMYOVWSQN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010157.html
Boiling point
124
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010157.html