Merck
MANH93ED5CB5
Manchester Organics
Methyl oxirane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
YKNYRRVISWJDSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S64048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)