Merck
MANH580D85D4
Manchester Organics
2,6-Difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid (a mixture of cis and trans isomers)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥33,700
1 G
¥49,000
5 G
¥147,600
ベンダーカタログ番号: H10486-500MG
¥33,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥33,700
1 G
¥49,000
5 G
¥147,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: H10486-500MG
¥33,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,6-difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H16F2O4/c1-2-3-8-6-19-14(20-7-8)9-4-10(15)12(13(17)18)11(16)5-9/h4-5,8,14H,2-3,6-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
MTCNWXLVGSWDOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H10486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)