Merck
MAN998717865
Manchester Organics
[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClF3O3/c9-5-1-4(8(13)14)2-6(3-5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI Key
IUVSALRMSIRKDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P55536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)