Merck
MAN428716740
Manchester Organics
2,3,5-Triiodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
483.81
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3,5-triiodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3I3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI Key
ROJLASMOZHOOOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G49733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)