Merck
MAN412118948
Manchester Organics
Ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥20,800
5 G
¥32,600
10 G
¥53,700
ベンダーカタログ番号: B41034-2.5G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥20,800
5 G
¥32,600
10 G
¥53,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
374.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B41034-2.5G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3,3-bis(diethoxyphosphoryl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H28O8P2/c1-6-17-12(14)11-13(22(15,18-7-2)19-8-3)23(16,20-9-4)21-10-5/h13H,6-11H2,1-5H3
InChI Key
ZTCYNURFGOPDSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B41034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)