Merck
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)