Merck
MAN412117687
Manchester Organics
2-(Ethoxymethyl)furan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(ethoxymethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X39811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)