Merck
MAN412115616
Manchester Organics
6-Chloro-N4-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-chloro-N~4~-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-8-5-3(7)4(6)9-2-10-5/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
RIYBSFHJIOZYLD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D37195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)