Merck
MAN412112585
Manchester Organics
2,6-Bis-trifluoromethyl-pyridin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥57,200
ベンダーカタログ番号: N28686-1G
¥57,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥57,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N28686-1G
¥57,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-bis(trifluoromethyl)-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-6(9,10)4-1-3(15)2-5(14-4)7(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
InChI Key
LISDCCRNXLFXDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N28686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)