Merck
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,400
5 G
¥29,000
ベンダーカタログ番号: A31097-1G
¥11,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,400
5 G
¥29,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A31097-1G
¥11,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
InChI Key
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)