Merck
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
5 G
¥33,700
ベンダーカタログ番号: Y26849-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
5 G
¥33,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Y26849-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)