Merck
MAN372906273
Manchester Organics
1H,1H-Perfluoroheptylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,000
5 G
¥61,900
ベンダーカタログ番号: W27177-1G
¥22,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,000
5 G
¥61,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W27177-1G
¥22,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-1-heptanamine
Inchi Code
1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2
InChI Key
RWJCANHSJXNRDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W27177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)