Merck
MAN372906239
Manchester Organics
Methyl 2-fluoropropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
5 G
¥29,000
25 G
¥73,600
ベンダーカタログ番号: X26848-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
5 G
¥29,000
25 G
¥73,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
106.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: X26848-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-fluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7FO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI Key
MHAIQPNJLRLFLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X26848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)