Merck
MAN372905206
Manchester Organics
10-Undecenyltrichlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
trichloro(10-undecenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14/h2H,1,3-11H2
InChI Key
KFFLNZJAHAUGLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L26103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)