Merck
MAN326367299
Manchester Organics
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F5O2/c10-5-3(1-2-4(15)16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h1-2H2,(H,15,16)
InChI Key
KBAMYOFXGBJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K22055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)