Merck
MAN326366843
Manchester Organics
4,4'-Diphenylstilbene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,100
ベンダーカタログ番号: R21801-1G
¥16,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: R21801-1G
¥16,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[(E)-2-[1,1'-biphenyl]-4-ylethenyl]-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
InChI Key
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R21801
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)