Merck
MAN238931724
Manchester Organics
4-Amino-3,5-difluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-amino-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H,9H2
InChI Key
YHQVBHFKCBFNEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P21374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)