Merck
MAN238930415
Manchester Organics
Pentanedihydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
2.5 G
¥24,400
5 G
¥38,400
ベンダーカタログ番号: D20251-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
2.5 G
¥24,400
5 G
¥38,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D20251-1G
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
pentanedihydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N4O2/c6-8-4(10)2-1-3-5(11)9-7/h1-3,6-7H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
LGYJSPMYALQHBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D20251
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)