Merck
MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
InChI Key
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N19456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)