Merck
MAN182108509
Manchester Organics
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI Key
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D18192
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)