Merck
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,000
500 MG
¥22,000
1 G
¥33,700
ベンダーカタログ番号: Y16245-250MG
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,000
500 MG
¥22,000
1 G
¥33,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Y16245-250MG
¥15,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
InChI Key
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)