Merck
MAN182107106
Manchester Organics
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥20,800
25 G
¥59,600
ベンダーカタログ番号: P17137-5G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥20,800
25 G
¥59,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P17137-5G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI Key
DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P17137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)