Merck
MAN182106679
Manchester Organics
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥34,900
25 G
¥94,800
50 G
¥159,300
ベンダーカタログ番号: R10416-5G
¥34,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥34,900
25 G
¥94,800
50 G
¥159,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: R10416-5G
¥34,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C9H8O3.H2O/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10;/h2-6H,1H3;1H2
InChI Key
VPGRGFXPHBTWAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R10416
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)