Merck
MAN182106654
Manchester Organics
Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,400
5 G
¥22,000
25 G
¥70,100
ベンダーカタログ番号: W10043-1G
¥11,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,400
5 G
¥22,000
25 G
¥70,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W10043-1G
¥11,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (2E)-4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c1-3-12-6(11)4-5(2)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W10043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)