Merck
MAN182106593
Manchester Organics
3-Butynyl p-toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h1,5-8H,4,9H2,2H3
InChI Key
STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z10023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)