Merck
LIFH95ECD41F
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2-(pentafluoro-lambda6-sulfanyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-(pentafluoro-lambda6-sulfaneyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrF5N2S/c5-3-1-11-4(12-2-3)13(6,7,8,9)10/h1-2H
InChI Key
VMFRXOLHMIKERF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)