Merck
LIFH944550DD
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]cyclobutane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,400
500 MG
¥75,400
1 G
¥126,100
ベンダーカタログ番号: F1913-5030-250MG
¥46,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,400
500 MG
¥75,400
1 G
¥126,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.78
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1913-5030-250MG
¥46,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20ClNO2/c1-14(2,3)19-13(18)15(7-4-8-15)9-11-5-6-12(16)17-10-11/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3
InChI Key
GXVXKUPNQYRYKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)