Merck
LIFH93E83113
Life Chemicals Inc.
(4-(furan-2-yl)thiophen-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥64,900
ベンダーカタログ番号: F2167-0929-250MG
¥64,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥64,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2167-0929-250MG
¥64,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
[4-(2-furyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c10-5-8-4-7(6-12-8)9-2-1-3-11-9/h1-4,6H,5,10H2
InChI Key
PACHCOQSIXFEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)