Merck
LIFH93CB08F7
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-bromoprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2-bromoacrylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
UCDOJQCUOURTPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)