Merck
LIFH55F4F2C8
Life Chemicals Inc.
1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(12)6-10-7-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3
InChI Key
QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)