Merck
LIFH446660A4
Life Chemicals Inc.
2-(4-methylpiperidin-1-yl)cyclopentan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥57,900
500 MG
¥96,900
1 G
¥165,500
2.5 G
¥323,000
ベンダーカタログ番号: F2185-0780-250MG
¥57,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥57,900
500 MG
¥96,900
1 G
¥165,500
2.5 G
¥323,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2185-0780-250MG
¥57,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperidinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-9-5-7-13(8-6-9)11-4-2-3-10(11)12/h9-11H,2-8,12H2,1H3
InChI Key
VKOKPRZNOQRUDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)