Merck
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥70,900
ベンダーカタログ番号: F1967-3432-250MG
¥70,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥70,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1967-3432-250MG
¥70,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
InChI Key
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)