Merck
LIFH3031A5B7
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-(5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥77,600
500 MG
¥123,800
1 G
¥201,200
2.5 G
¥428,800
ベンダーカタログ番号: F1913-1184-250MG
¥77,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥77,600
500 MG
¥123,800
1 G
¥201,200
2.5 G
¥428,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1913-1184-250MG
¥77,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-6-10(15)8-13(4,5)7-9/h9-10,15H,6-8H2,1-5H3,(H,14,16)
InChI Key
YSBZINBIZFCHTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)