Merck
LIFH2F69E1E5
Life Chemicals Inc.
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥31,700
500 MG
¥48,200
1 G
¥75,600
ベンダーカタログ番号: F1911-3828-250MG
¥31,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥31,700
500 MG
¥48,200
1 G
¥75,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1911-3828-250MG
¥31,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-8-11-6-7-12(16)15(14-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2
InChI Key
MUKXHWRQARZTDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)