Merck
LIFH22CC187D
Life Chemicals Inc.
4-morpholinopyrimidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥93,400
500 MG
¥150,800
1 G
¥246,100
2.5 G
¥484,200
ベンダーカタログ番号: F1912-0253-250MG
¥93,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥93,400
500 MG
¥150,800
1 G
¥246,100
2.5 G
¥484,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1912-0253-250MG
¥93,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-morpholinopyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c13-9(14)8-10-2-1-7(11-8)12-3-5-15-6-4-12/h1-2H,3-6H2,(H,13,14)
InChI Key
KONMWBWQZPSPAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)