Merck
LIFH03CD7569
Life Chemicals Inc.
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c9-3-7-5-12-4-6(10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H,3H2
InChI Key
DXVDJNHXCPDUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)