Merck
LIFH03B69E3D
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-cyclopropyl-6-oxopyridazin-1(6H)-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥58,900
500 MG
¥98,900
ベンダーカタログ番号: F1967-2563-250MG
¥58,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥58,900
500 MG
¥98,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1967-2563-250MG
¥58,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(3-cyclopropylidene-6-oxo-3,6-dihydropyridazin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-2-16-11(15)7-13-10(14)6-5-9(12-13)8-3-4-8/h5-6,12H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
UBPZLISHIVWMGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)