Merck
LIF945291720
Life Chemicals Inc.
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(10)11-2)5-3-4-6(8)9/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
TZHZMYGNHVTEFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)