Merck
LIF945291566
Life Chemicals Inc.
2-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥109,100
500 MG
¥164,200
1 G
¥248,400
2.5 G
¥531,200
ベンダーカタログ番号: F2147-2102-250MG
¥109,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥109,100
500 MG
¥164,200
1 G
¥248,400
2.5 G
¥531,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2147-2102-250MG
¥109,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)8-2-1-4-11-9(8)15-7-3-5-14-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
PTPZBZUBUFMSQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)