Merck
LIF945291340
Life Chemicals Inc.
1-amino-3-methylbutan-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-amino-3-methyl-2-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
INSIHEPGWOLTHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)