Merck
LIF514347092
Life Chemicals Inc.
1H-Indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
ベンダーカタログ番号: F2173-1247-250MG
¥13,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2173-1247-250MG
¥13,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1H-indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6N2O2.ClH/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI Key
GWFPHPWZNDFVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)