Merck
LIF509444835
Life Chemicals Inc.
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥63,200
500 MG
¥85,600
1 G
¥118,300
2.5 G
¥236,100
5 G
¥297,800
ベンダーカタログ番号: F1967-1385-250MG
¥63,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥63,200
500 MG
¥85,600
1 G
¥118,300
2.5 G
¥236,100
5 G
¥297,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1967-1385-250MG
¥63,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-10-6-11(14-8-13-10)15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
LJFMBBBQPOGBHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)