Merck
LIF491378820
Life Chemicals Inc.
2-aminobenzo[d]thiazol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-3-4(10)1-2-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI Key
PIERIBXILPXPFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)