Merck
LIF491378817
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-oxopiperazin-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥92,900
500 MG
¥161,000
1 G
¥284,100
2.5 G
¥560,100
5 G
¥836,200
ベンダーカタログ番号: F2167-2592-250MG
¥92,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥92,900
500 MG
¥161,000
1 G
¥284,100
2.5 G
¥560,100
5 G
¥836,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2167-2592-250MG
¥92,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (3-oxo-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-8(12)6-10-4-3-9-7(11)5-10/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
InChI Key
VIOSDRGKHPPMFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)