Merck
LIF491378809
Life Chemicals Inc.
N-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥47,400
500 MG
¥69,900
1 G
¥94,400
2.5 G
¥196,400
5 G
¥373,200
ベンダーカタログ番号: F2158-1039-250MG
¥47,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥47,400
500 MG
¥69,900
1 G
¥94,400
2.5 G
¥196,400
5 G
¥373,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2158-1039-250MG
¥47,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-piperidinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O.2ClH/c1-13(2)8-7-12-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14);2*1H
InChI Key
SNRMOBCIOUJLTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)