Merck
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥85,600
500 MG
¥118,100
1 G
¥165,500
2.5 G
¥323,000
ベンダーカタログ番号: F2147-1208-250MG
¥85,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥85,600
500 MG
¥118,100
1 G
¥165,500
2.5 G
¥323,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2147-1208-250MG
¥85,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)