Merck
LIF491378793
Life Chemicals Inc.
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥130,600
500 MG
¥230,600
1 G
¥411,900
ベンダーカタログ番号: F9994-0354-250MG
¥130,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥130,600
500 MG
¥230,600
1 G
¥411,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
600.89
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F9994-0354-250MG
¥130,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
Inchi Code
1S/2C11H19N3O.5ClH/c2*1-8-7-10(13-14(8)2)11(15)9-3-5-12-6-4-9;;;;;/h2*7,9,11-12,15H,3-6H2,1-2H3;5*1H
InChI Key
CDXPNELWJHGHTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)