Merck
LIF448278261
Life Chemicals Inc.
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,200
500 MG
¥41,700
1 G
¥63,200
2.5 G
¥128,300
5 G
¥175,500
10 G
¥254,100
ベンダーカタログ番号: F1906-0104-250MG
¥28,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,200
500 MG
¥41,700
1 G
¥63,200
2.5 G
¥128,300
5 G
¥175,500
10 G
¥254,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1906-0104-250MG
¥28,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2-hydroxyethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c9-4-3-8-2-1-7-6(10)5-8/h9H,1-5H2,(H,7,10)
InChI Key
DPUICVIJDAOKBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)