Merck
LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥58,900
500 MG
¥98,900
1 G
¥169,200
ベンダーカタログ番号: F9995-0137-250MG
¥58,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥58,900
500 MG
¥98,900
1 G
¥169,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F9995-0137-250MG
¥58,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)